Learn More
Cytiva Círculo de papel de filtro doblado para análisis cualitativo 1/2 602H
Papel de filtro denso para recoger y extraer precipitados finos
38.55€ - 217.00€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | < 2 μm |
Velocidad de filtración | 375 s |
Para utilizar con (aplicación) | Un denso papel de filtro prepplegado para recoger partículas muy pequeñas y eliminar precipitados finos. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11375244
|
Cytiva
10312642 |
90 mm |
38.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11385244
|
Cytiva
10312644 |
125 mm |
61.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11395244
|
Cytiva
10312645 |
150 mm |
66.72€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11305254
|
Cytiva
10312647 |
185 mm |
72.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11315254
|
Cytiva
10312651 |
240 mm |
217.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Se utilizan en la preparación de muestras
- Determinación de azúcar residual
- Espectros ácidos
- Análisis refractométrico
- Velocidad de flujo lenta
- HPLC
Especificaciones
Circulares | |
< 2 μm | |
Un denso papel de filtro prepplegado para recoger partículas muy pequeñas y eliminar precipitados finos. |
Celulosa | |
375 s | |
Grado 602 h ½ |