Learn More
Cytiva Círculo de papel de filtro doblado para análisis cualitativo 1/2 602H
Papel de filtro denso para recoger y extraer precipitados finos
Marca:  Cytiva 10312651
Detalles adicionales : Peso : 0.41000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315254
  • 217.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se utiliza en la preparación de muestras
  • Determinación del azúcar residual
  • Espectros ácidos
  • Análisis refractométrico
  • Velocidad de flujo lenta
  • HPLC
Especificaciones
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo plegado (preplegado) de grado 602 ½, 240 mm
Celulosa
375 s
Grado 602 h ½
240 mm
Circulares
< 2 μm
Un denso papel de filtro prepplegado para recoger partículas muy pequeñas y eliminar precipitados finos.
160 μm