Learn More
Cytiva Membranas con surcos grabados de policarbonato Nuclepore™ Whatman™ de 50 mm
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro. Las membranas de policarbonato grabadas en pista Whatman™ Nuclepore™ de 50 mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
108.55€ - 156.54€
Especificaciones
Material Policarbonato Nucleopore
Caudal Alta
Hidrofobicidad Hidrófilo
Diámetro (métrico) 50 mm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
11332905
Ver documentos
Cytiva
111206
0,2 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11338984
Ver documentos
Cytiva
111213
5,0 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11352905
Ver documentos
Cytiva
111216
12 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Una quimiotaxia eficaz requiere un delicado equilibrio entre la adhesión y la migración celulares. Las membranas Nucleopore combinan polipropileno sin PVP con poros cilíndricos afilados y uniformes.
  • Ofrece un corte de tamaño de poro muy definido en el intervalo de submicrómetros, lo que permite la medición de deformidad de partículas y la captura de partículas extremadamente pequeñas
  • Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
  • Tratada con PVP para hacerla hidrófila.
  • Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras.
  • Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
  • Ceniza baja y uniforme y pesos tara bajos
  • Superficie plana y lisa para una alta visibilidad de las partículas
Especificaciones
Especificaciones
Policarbonato Nucleopore
Alta
Hidrófilo
50 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cytiva Membranas con surcos grabados de policarbonato Nuclepore™ Whatman™ de 50 mm