Learn More
Cytiva Membranas de ésteres mezclados de celulosa Whatman™, tamaño de poro 1,2μm (ME 28)
Código de producto. 11345034
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 11345034
Marca: Cytiva 10400812
Membranas de ésteres de celulosa mixta Cytiva Whatman de 1,2 um de tamaño de poro (ME 28), diámetro del filtro:47 mm; Tamaño de poro:0.2um.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Filtro de membrana
Material Éster de celulosa mixta
Tamaño de poro 1,2 μm
Tipo de membrana Plano
Tipo Disco para membrana de filtración
Diámetro (métrico) 47 mm
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • ||Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose