Learn More
Cytiva Membranas de ésteres mezclados de celulosa Whatman™, tamaño de poro 1,2μm (ME 28)
Membranas de ésteres de celulosa mixta Cytiva Whatman de 1,2 um de tamaño de poro (ME 28), diámetro del filtro:47 mm; Tamaño de poro:0.2um.
Marca: Cytiva 10400806
Descripción
Membranas de ésteres de celulosa mixta Cytiva Whatman de 1,2 um de tamaño de poro (ME 28), diámetro del filtro:47 mm; Tamaño de poro:0.2um.
Especificaciones
1,2 μm | |
25 mm |
Seguridad y manipulación
- ME28, 1.2µm 25mm
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose