Learn More
IBA Lifesciences Conjunto WET FRED
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
Columnas de flujo de gravedad de 5 a 10 ml
Columnas de flujo por gravedad de 1 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
- WET FRED permite la aplicación de volúmenes de sobrenadante o lisado de gran cultivo celular a una columna de flujo por gravedad de una forma sencilla
- Basándose en el principio deL sifón, conecta la columna de flujo por gravedad con el frasco que contiene el sobrenadante de cultivo, lisado o tampón que se van a aplicar
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | Columnas de flujo de gravedad de 5 a 10 ml |
Cantidad | 1 juego |
Para utilizar con (aplicación) | Facilita la purificación de proteínas |
Tipo | Ayuda de purificación de proteínas |
Para uso exclusivo en investigación.
Título del producto
IBA Lifesciences Conjunto WET FRED >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido