Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas de 96 pocillos con revestimiento de vidrio WebSeal Plate+™
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
220 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Resistencia química similar a la del vidrio con la comodidad de uso del plástico
- Microplacas de polipropileno ligeras, moldeadas con precisión, revestidas con una capa gruesa de 200 nm de dióxido de silicio
- Resistentes a productos químicos y al calor, toleran temperaturas de −80 °C a +80 °C
- Amplia compatibilidad con instrumentos
- Diseño de tamaño estándar SBS y ANSI
- Formatos de pocillos para adecuarse a todas las aplicaciones
- Formatos de pocillos poco profundos y profundos
- Los pocillos con base en U y V aseguran una recuperación de muestras óptima
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de producto | Glass-Coated Microplates |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Tratamiento de superficie | Dióxido de silicona |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 220 μl |
| Forma del pocillo | V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -80 °C a +80 °C |