Learn More
Thermo Scientific™ Kits de placas de 96 pocillos WebSeal™ con tapones individuales
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación de viales antes de usarlos gracias a los kits de placas de 96 pocillos que incluyen viales sellados con tapones individuales.
Marca:  Thermo Scientific™ 60180-K204
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15142799
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación de viales antes de usarlos gracias a los kits de placas de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal™ con tapones individuales. Estos kits listos para su uso y compatibles con todos los muestreadores automáticos configurados para 96 pocillos se componen de una completa selección de microplacas de 96 pocillos y viales de vidrio con septos y tapones precolocados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
WebSeal
Kit de placas insertadas de vidrio con tapones individuales
96
1000 μl
Vial: 60180-V111; tapón: 60180-C101
Redondo
40 mm
PE Plug Septa
Paq. de 1
Transparente
Vidrio, Polietileno
800 μL
Redondo
1
1/paq.
7,6 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Kits de placas de 96 pocillos WebSeal™ con tapones individuales > 1000 μl; 7,6 mm de diámetro interno; perfil redondo; fondo de pocillo en forma de U; tapón de polietileno