Learn More
Gosselin™ Contenedor de residuos y objetos punzantes, tapón con bisagras blanco
CORNING GOSSELIN™ Contenedor de residuos y punzantes, el tapón con bisagras blanco está fabricado con polipropileno y está disponible en diferentes tamaños.
Marca: Gosselin™ COX4500A-02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Adecuado para residuos y objetos punzantes
- Cumple la norma NFX 30-5111
- Tapón con bisagras
Especificaciones
4,5 L | |
Parte superior articulada | |
Amarillo |
NFX 30-5111 | |
Blanco | |
42/caja |
Título del producto
Gosselin™ Contenedor de residuos y objetos punzantes, tapón con bisagras blanco > 4.5L
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido