Learn More
DWK Life Sciences Pipeta volumétrica de vidrio sódico-cálcico, clase B, impresión de difusión ámbar
Las pipetas se utilizan para la medición y decantación precisas de líquidos. Solo ciertas cantidades pueden llenarse con pipetas de perilla.
Marca:  DWK Life Sciences 243370108
82.37 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15574885
  • 96.10€ / paquete de 12
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Usar código promocional 24123 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
Las pipetas se utilizan para la medición y decantación precisas de líquidos. Solo ciertas cantidades pueden llenarse con pipetas de perilla. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Las tolerancias para el contenido de volumen de las pipetas calibrables corresponden a los límites de error de las normas alemanas de pesos y medidas, así como ISO y DIN. Las pipetas están hechas de vidrio sódico-cálcico y cumplen con la clase B. La escala está impresa en ámbar.
  • La calibración se basa en el volumen de vertido (Ex) a una temperatura de referencia de +20 °C.
  • El soplado permite mantener y dispensar diferentes cantidades de líquidos en porciones del mismo tamaño
  • Impresión ámbar cocida de alta resistencia
  • Las tolerancias de contenido de volumen se ajustan a la clase de precisión B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio sodocálcico
12/paq.
1 ml
Sin perilla
Medición y decantación exacta de líquidos; medición volumétrica; recogida y entrega de una cantidad total definida
± 0,01 ml
325 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Pipeta volumétrica de vidrio sódico-cálcico, clase B, impresión de difusión ámbar > 1 ml