Learn More
Karl Hecht™ Volumetric Flask with PP Stopper, Conformity Certified
Simply and accurately measure required sample volumes. Karl Hecht™ Volumetric Flask with PP Stopper Conformity Certified is thick-walled, clearly marked and labeled, and has a solid finish
Marke: Karl Hecht™ 42110012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Duran™ borosilicate glass 3.3.
- Standard type.
- Standard ground and interchangeable NS stopper of polyethylene.
- Fused blue graduation.
- Thick-walled, solid finish.
- Clearly legible figures and marks.
- Conformity certified.
- Individual test- or lot-control certificate available from manufacturer with surcharge.
Spezifikation
Polietileno | |
Borosilicate Glass | |
0,025 mL | |
Tapón NS |
2 mL | |
Cónicos | |
Cónico | |
NS 7/16 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Karl Hecht™ Volumetric Flask with PP Stopper, Conformity Certified > Capacity: 2mL; Stopper Number: NS 7/16; Tolerance: 0.025mL; Bottom Shape: Conical
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur