missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución madre combinada, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
2Éter vinílico -cloroetílico | 110-75-8 | 2000μg/ml |
Acetato de vinilo | 108-05-4 | 2000 μ g/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Combined Stock Standard |
Envase | 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar |
Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
Métodos | For US EPA Methods 8240B, 8260B, CLP |
Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
Solvent or Matrix | Methanol-P&T |
Cantidad | 1 mL |
Seguridad y manipulación



Nombre del producto
- Combined Stock Standard
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: vinyl acetate, methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Solución madre combinada, SPEX CertiPrep™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido