Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC USP Graduated Cylinder
Safely and accurately aquire measurements for all laboratory needs. Poulten & Graf GmbH VOLAC USP Graduated Cylinder measures the volume of a liquid using horizontal marked lines.
Marca:  Poulten & Graf GmbH US263/WAC/D/2
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10739804
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Hexagonal base
  • White graduation
  • With individual serial number
  • With single certificate
Especificaciones
Especificaciones
Round
Graduated Cylinder
Blue
Hexagonal
Volac Graduated Cylinder, USP, with single certificate
25 mL
0.5 mL
25mL
0.5mL
±0.14 mL
To Contain
EN ISO 4788
A
Borosilicate Glass
White
Autoclavable
0.14mL