Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC USP Graduated Cylinder
Safely and accurately aquire measurements for all laboratory needs. Poulten & Graf GmbH VOLAC USP Graduated Cylinder measures the volume of a liquid using horizontal marked lines.
36.70€ - 69.55€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Calibración | To Contain |
Certificaciones/conformidad | EN ISO 4788 |
Class | A |
Tipo | Graduated Cylinder |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10739804
|
Poulten & Graf GmbH
US263/WAC/D/2 |
25 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10406572
|
Poulten & Graf GmbH
US263/WAC/G/2 |
150 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Hexagonal base
- White graduation
- With individual serial number
- With single certificate
Especificaciones
Hexagonal | |
EN ISO 4788 | |
Graduated Cylinder | |
Round | |
White |
To Contain | |
A | |
Blue | |
Borosilicate Glass | |
Autoclavable |