Learn More
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Burette with PTFE Key and Single Certificate
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Burette with PTFE Key and Single Certificate accurately delivers known volumes of a liquid in titrations.
Marca: Poulten & Graf Ltd RB9806/WAC/F
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Con llave de paso recta
- Con llave de PTFE en cuerpo de vidrio
- Graduación en ámbar
- Conformidad aprobada
- Con un único certificado
Especificaciones
Recto | |
Azul | |
Bureta Volac Fortuna | |
Vidrio de borosilicato | |
Clase AS | |
25 ml | |
Ámbar | |
25 ml | |
0.05mL |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Bureta Schellbach | |
0,03 mL | |
EN ISO 385 | |
No | |
820 mm | |
0,05 mL | |
0.03mL |