Learn More
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Burette with PTFE Key and Single Certificate
Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ Burette with PTFE Key and Single Certificate accurately delivers known volumes of a liquid in titrations.
80.05€ - 98.75€
Especificaciones
Color de escala | Azul |
---|---|
Llaves de paso | Recto |
Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Tipo | Bureta Schellbach |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tolerancia | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tolerancia | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15509421
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/WAC/F |
25 ml | 0,03 mL | 820 mm |
80.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15519421
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/WAC/G |
25 ml | 0,05 mL | 620 mm |
98.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15529421
|
Poulten & Graf Ltd
RB9806/WAC/H |
50 ml | 0,05 mL | 820 ml |
80.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- With straight stopcock
- With PTFE key in glass barrel
- Amber graduation
- Conformity approved
- With single certificate
Especificaciones
Azul | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Vidrio de borosilicato | |
Clase AS | |
Ámbar |
Recto | |
Bureta Schellbach | |
EN ISO 385 | |
No | |
25 ml |