Learn More
VNN2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (018), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MA543420
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17789763
  • 225.00€ / 50 microlitros
Fecha estimada de envío: 05-05-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Specificity: Human VNN2/Vanin-2
VNN2 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects VNN2 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
VNN2
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
O95498
VNN2
Recombinant Human VNN2/Vanin-2 protein.
50 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA
018
Unconjugated
VNN2
FOAP-4; Glycosylphosphatidyl inositol-anchored protein GPI-80; GPI-80; LOW QUALITY PROTEIN: vascular non-inflammatory molecule 2; pantetheinase; Protein FOAP-4; vanin 2; Vanin-2; Vannin 2; vascular non-inflammatory molecule 2; VNN2
Rabbit
Protein A
RUO
8875
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles