Learn More
Cytiva Concentradores de muestras Vivaspin™ 500
Utilícelos para concentración de muestras no desnaturalizadas en un solo paso en un único tubo para minimizar la manipulación de muestras y reducir la pérdida de estas. Los concentradores de muestras Cytiva Vivaspin™ 500 están pensados para los científicos que trabajan con volúmenes de muestras entre 100 μl y 20 ml, con una gama de valores de MWCO de Mr de 3 000 a 100 000.
130.39€
Especificaciones
Material (membrana) | Poliestersulfona (PES) |
---|---|
Área de filtración | 0,5 cm2 |
Cantidad | 25/paq. |
Volumen (métrico) | 500 μl |
Longitud (métrico) | 50 mm |
Product Code | Brand | MWCO | Cantidad | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | MWCO | Cantidad | Price | Quantity & Availability | ||||
11868713
|
Cytiva
28-9322-35 |
30000 Da | 25/paq. |
130.39€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10176904
|
Cytiva
28-9322-18 |
3000 Da | 25/paq. |
130.39€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10554815
|
Cytiva
28-9322-36 |
50000 Da | 25/paq. |
130.39€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10320405
|
Cytiva
28-9322-37 |
100000 Da | 25/paq. |
130.39€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10432665
|
Cytiva
28-9322-25 |
10000 Da | 25/paq. |
130.39€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10176714
|
Cytiva
28-9322-23 |
5000 Da | 25/paq. |
130.39€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Se puede obtener una concentración de la muestra de hasta 30 veces con una recuperación de la molécula objetivo que normalmente supera el 95 %. La tecnología patentada de punto muerto garantiza que las muestras no se pueden concentrar hasta secarse y permite la recuperación directa de concentrados.
- Aceptan volúmenes de muestra de 100 μl a 20 ml, con un intervalo de valores de corte de peso molecular de Mr3000 a 100,000
- La membrana semipermeable de poliéftersulfona vertical que separa la cámara superior e inferior resiste la obstrucción y tolera un caudal elevado
- La centrifugación fuerza el paso del disolvente a través de la membrana para dejar la muestra concentrada en la cámara superior
- Intervalo de pH compatible: de 1 a 9
- Área de membrana activa: 0.5 cm2
Para una máxima recuperación, seleccione un MWCO al menos un 50 % más pequeño que el tamaño molecular de las especies de interés.
Specifications
Poliestersulfona (PES) | |
25/paq. | |
50 mm |
0,5 cm2 | |
500 μl | |
11 mm |