Descripción
Se puede obtener una concentración de la muestra de hasta 30 veces con una recuperación de la molécula objetivo que normalmente supera el 95 %. La tecnología patentada de punto muerto garantiza que las muestras no se pueden concentrar hasta secarse y permite la recuperación directa de concentrados.
- Acepta volúmenes de muestra de μ100 L a 20 mL, con un rango de valores de corte de peso molecular de M r 3000 a 100 000
- La membrana semipermeable de polietersulfona vertical que separa la cámara superior e inferior resiste la obstrucción y tolera un caudal elevado
- La centrifugación fuerza el paso del disolvente a través de la membrana para dejar la muestra concentrada en la cámara superior
- Compatible con el interbvalo de pH de 1 a 9
- Área de membrana activa: 0,5 cm2
Para una máxima recuperación, seleccione un MWCO al menos un 50 % más pequeño que el tamaño molecular de las especies de interés.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 3 kDa |
| Área de filtración | 0,5 cm2 |
| Cantidad | 25/paq. |
| Volumen (métrico) | 500 μl |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Anchura (métrico) | 11 mm |