Learn More
Cytiva Concentradores de muestras Vivaspin™ 500
Utilícelos para concentración de muestras no desnaturalizadas en un solo paso en un único tubo para minimizar la manipulación de muestras y reducir la pérdida de estas. Los concentradores de muestras Cytiva Vivaspin™ 500 están pensados para los científicos que trabajan con volúmenes de muestras entre 100 μl y 20 ml, con una gama de valores de MWCO de Mr de 3 000 a 100 000.
Marca:  Cytiva 28-9322-36
Detalles adicionales : Peso : 0.12400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10554815
  • 130.39€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se puede obtener una concentración de la muestra de hasta 30 veces con una recuperación de la molécula objetivo que normalmente supera el 95 %. La tecnología patentada de punto muerto garantiza que las muestras no se pueden concentrar hasta secarse y permite la recuperación directa de concentrados.
  • Aceptan volúmenes de muestra de 100 μl a 20 ml, con un intervalo de valores de corte de peso molecular de Mr3000 a 100 000
  • La membrana semipermeable de polietersulfona vertical que separa la cámara superior e inferior resiste la obstrucción y tolera un caudal elevado
  • La centrifugación fuerza el paso del disolvente a través de la membrana para dejar la muestra concentrada en la cámara superior
  • Intervalo de pH compatible: Desde 1 hasta 9
  • Área de membrana activa: 0,5cm2
Para una máxima recuperación, seleccione un MWCO al menos un 50 % más pequeño que el tamaño molecular de las especies de interés.
Especificaciones
Especificaciones
Poliestersulfona (PES)
0,5 cm2
500 μl
11 mm
50000 Da
25/paq.
50 mm