Learn More
Sartorius™ Sistema completo Vivaflow ™ 50
Marca: Sartorius™ VFS502
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Policarbonato | |
50 cm2 | |
Policarbonato | |
de 200 a 400 ml/min | |
10 ml | |
Sistema completo Vivaflow 50 | |
1,5 mL | |
15 mm | |
0,3 mm |
TPX | |
Óptimo para la concentración de muestras acuosas, por ejemplo, proteínas y nanopartículas | |
3 bares | |
1 unidad | |
de 60 °C | |
De 100 a 3000 ml | |
25 mm | |
84 mm |
Título del producto
Sartorius™ Sistema completo Vivaflow ™ 50 > Capacidad: De 100 a 3000 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido