Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de volumen fijo de edición especial MLA™ D-Tipper™
GREENER_CHOICE
El diseño estrecho y la ubicación del mecanismo de volquete proporciona fácil acceso a tubos estrechos
Marca:  VistaLab™ Technologies 1054PK
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16445074
  • 344.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Para procedimientos de pipeteo repetitivos
  • Acción suave de un solo golpe
  • Con expulsor de puntas incorporado
  • La fuerza de resorte baja reduce la actividad muscular del pulgar
  • Calibración fácil en el propio laboratorio
  • Grabado con números de serie para mejorar la trazabilidad y el registro de calibración
  • Código de color: Rosa
  • Disponible en rangos de volumen fijos de 10 μl a 1000μl
Specifications
Specifications
No esterilizable en autoclave
Aluminio, acero inoxidable, Stainless Steel
No
9 in
Expulsor de puntas incorporado
Rosa
203 mm
No
9 x 2 pulg
No estéril
Inserto de boquilla, llave de calibración
1 unidad
Ciclo de vida limitado
50 μl
Pipetas de volumen fijo
Mechanical Pipetting Device
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
VistaLab™ Technologies Pipetas de volumen fijo de edición especial MLA™ D-Tipper™ > Capacidad: 50 μl
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.