Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de volumen fijo de edición especial MLA™ D-Tipper™
GREENER_CHOICE
El diseño estrecho y la ubicación del mecanismo de volquete proporciona fácil acceso a tubos estrechos
Marca:  VistaLab™ Technologies 1052PK
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16435074
  • 344.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Descripción
  • Para procedimientos de pipeteo repetitivos
  • Acción suave de un solo golpe
  • Con expulsor de puntas incorporado
  • La fuerza de resorte baja reduce la actividad muscular del pulgar
  • Calibración fácil en el propio laboratorio
  • Grabado con números de serie para mejorar la trazabilidad y el registro de calibración
  • Código de color: Rosa
  • Disponible en rangos de volumen fijos de 10 μl a 1000μl
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Aluminio, acero inoxidable, Stainless Steel
No
9 in
Expulsor de puntas incorporado
Rosa
203 mm
No
9 x 2 pulg
No estéril
Inserto de boquilla, llave de calibración
1 unidad
Ciclo de vida limitado
20 μl
Pipetas de volumen fijo
Mechanical Pipetting Device
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
VistaLab™ Technologies Pipetas de volumen fijo de edición especial MLA™ D-Tipper™ > Capacidad: 20 μl