Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de volumen fijo de edición especial MLA™ D-Tipper™
El diseño estrecho y la ubicación del mecanismo de volquete proporciona fácil acceso a tubos estrechos
Marca: VistaLab™ Technologies 1051PK
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para procedimientos de pipeteo repetitivos
- Acción suave de un solo golpe
- Con expulsor de puntas incorporado
- La fuerza de resorte baja reduce la actividad muscular del pulgar
- Calibración fácil en el propio laboratorio
- Grabado con números de serie para mejorar la trazabilidad y el registro de calibración
- Código de color: Rosa
- Disponible en rangos de volumen fijos de 10 μl a 1000μl
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Aluminio, acero inoxidable, Stainless Steel | |
No | |
9 in | |
Expulsor de puntas incorporado | |
Rosa | |
203 mm | |
No |
9 x 2 pulg | |
No estéril | |
Inserto de boquilla, llave de calibración | |
1 unidad | |
Ciclo de vida limitado | |
10 μl | |
Pipetas de volumen fijo | |
Mechanical Pipetting Device |
Título del producto
VistaLab™ Technologies Pipetas de volumen fijo de edición especial MLA™ D-Tipper™ > Capacidad: 10 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido