Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de precisión de la marca MLA™
GREENER_CHOICE
Diez modelos de volumen fijo de 10 a 1000 μl
Marca:  VistaLab™ Technologies 1112
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11995772
  • 271.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Descripción
  • Ofrecer capacidad garantiza la precisión del volumen en una amplia gama de viscosidades ”“
  • Ideal para la entrega repetitiva de reactivos cuando se requiere alta precisión y exactitud
  • Las pinzas están codificadas por colores para facilitar la identificación
  • Capacidad grabada en el capó
Información de órdenes
Tamaños adicionales disponibles. Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de seguridad de Fisher para obtener información para pedidos.
Especificaciones
Especificaciones
±1,00%
Plata
Micropipette Tip
F1
No estéril
150 μl
Duración limitada
2 pulg
No autoclavable
Reusable
Aluminio, acero inoxidable
1
Pipeta de precisión
Inserto de boquilla, llave de calibración
9 in
1,5 in
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
VistaLab™ Technologies Pipetas de precisión de la marca MLA™ > Volumen: 150 μl; Código de color: Plata