Learn More
VistaLab™ Technologies Pipetas de precisión de la marca MLA™
Diez modelos de volumen fijo de 10 a 1000 μl
Marca: VistaLab™ Technologies 1026
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ofrecer capacidad garantiza la precisión del volumen en una amplia gama de viscosidades ”“
- Ideal para la entrega repetitiva de reactivos cuando se requiere alta precisión y exactitud
- Las pinzas están codificadas por colores para facilitar la identificación
- Capacidad grabada en el capó
Información de órdenes
Tamaños adicionales disponibles. Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de seguridad de Fisher para obtener información para pedidos.
Especificaciones
±1,00% | |
Rojo | |
Micropipette Tip | |
F1 | |
No estéril | |
200 μl | |
1 unidad | |
9 in | |
1,5 in |
No autoclavable | |
Reusable | |
Aluminio, acero inoxidable | |
1 | |
Pipeta de precisión | |
Inserto de boquilla, llave de calibración | |
Duración limitada | |
2 pulg |
Título del producto
VistaLab™ Technologies Pipetas de precisión de la marca MLA™ > Volumen: 200 μl; Código de color: Rojo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido