Learn More
VistaLab™ Technologies Macropipeteador de volumen ajustable de MLA™ Brand
Manipula casi cualquier líquido desde alcohol ligero hasta sangre completa
Marca: VistaLab™ Technologies 1061
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Proporciona volúmenes líquidos precisos con una precisión del ± 0,75 %.
- Ajustable de 1 a 5 ml
- Manipula casi cualquier líquido desde alcohol ligero hasta sangre completa
- El ajuste de volumen fácil de usar ayuda a compensar las soluciones de viscosidades variables
Especificaciones
±0,75% | |
Azul | |
Ergonómico | |
1 | |
No | |
Macropipeta de volumen ajustable | |
Cualquier líquido desde el alcohol ligero hasta la sangre entera | |
1 unidad | |
11 pulg | |
1,5 in |
No autoclavable | |
Reusable | |
Aluminio, acero inoxidable | |
MLA™ Brand | |
No estéril | |
1 a 5 mL | |
Inserto de boquilla, llave de calibración | |
Duración limitada | |
2,5 in |
Título del producto
VistaLab™ Technologies Macropipeteador de volumen ajustable de MLA™ Brand > Monocanal; ajustable 1-5 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido