missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VISTA Monoclonal Antibody (MIH64), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  Invitrogen M035T03B08

201.67 EUR hasta el 2023-03-27
Use el código promocional "20585" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17800981

  • 301.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-04-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

VISTA Monoclonal antibody specifically detects VISTA in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones

Especificaciones

VISTA
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q9D659
Rat
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ
Flow Cytometry
MIH64
NovaFluor Blue 660-120S
VSIR
4632428N05Rik; B7H5; B7-H5; C10orf54; C1H10orf54; C28H10orf54; C4H10orf54; chromosome 10 open reading frame 54; DD1alpha; Death Domain1alpha; Dies1; differentiation of ESCs 1; GI24; PD-1H; PDCD1 homolog; PD-H1; platelet receptor Gi24; PP2135; RIKEN cDNA 4632428N05 gene; SISP1; sisp-1; Stress-induced secreted protein-1; UNQ730/PRO1412; V-domain Ig suppressor of T cell activation; VISTA; V-set domain-containing immunoregulatory receptor; V-set immunoregulatory receptor; VSIR; V-type immunoglobulin domain-containing suppressor of T-cell activation
Affinity chromatography
RUO
74048
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales