Learn More
Viscosidad estándar, 20 000 mm2/s, Poulten Selfe™ Código de producto.: 13141133
Viscosidad estándar, 20 000 mm2/s, Poulten Selfe™
Código de producto. 13141133
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. 13141133
Marca: Poulten Selfe 2700V16
  • PSL ha demostrado que cumple con ISO 17025 y ha sido acreditado para fabricar, calibrar y certificar aceites de viscosidad según UKAS. Patrones de aceite de viscosidad cinemática según lo especificado en ISO 3104-3105, ASTM D445-D446, IP71, ASTM D2170, BS 188. Viscosidades nominales (mm2s-1, cSt) - cinemáticas. Viscosidades nominales (mPas, cP) - dinámicas.
  • Aceites patrones de viscosidad
    Los aceites patrones de viscosidad de PSL se suministran con certificados de calibración UKAS, que garantizan al usuario, de forma oficial, la competencia de los trabajos de calibración realizados. Los certificados de calibración UKAS proporcionan varias temperaturas, como se muestra en la tabla siguiente, junto con las incertidumbres de medición. Los aceites patrones de viscosidad de PSL, suministrados en recipientes de 500 ml, son de carácter newtoniano y adecuados para su uso con muchos tipos de viscosímetros, incluidos, en particular, viscosímetros capilares y rotacionales de vidrio, así como vasos de circulación.
Especificaciones
Viscosidad 20000mm2/sec. at 20°C Kinematic Viscosity
Cantidad 500 mL
Título del producto
Viscosidad estándar, 20 000 mm2/s, Poulten Selfe™ >