Learn More
Conjunto de estándares de viscosidad de estándares de referencia de viscosidad, simulador de cigüeñal frío tipo CL10, CL12, CL14, CL16, CL19, CL22, CL25 (2), CL28, CL32, CL38, CL48, CL60, CL68. Con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, 14 x 500 ml, Paragon Scientific™ Código de producto.: 16060500
Conjunto de estándares de viscosidad de estándares de referencia de viscosidad, simulador de cigüeñal frío tipo CL10, CL12, CL14, CL16, CL19, CL22, CL25 (2), CL28, CL32, CL38, CL48, CL60, CL68. Con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, 14 x 500 ml, Paragon Scientific™
Código de producto. 16060500
14 × 500 mL, paquete de 14
Click to view available options
Cantidad:
14 × 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 14
Código de producto. 16060500
Marca: Paragon Scientific VISCCS14
Los estándares de viscosidad CCS certificados ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de equipos analíticos utilizados en pruebas de simulador de arranque en frío (CCS) según la norma ASTM D5293 y las especificaciones SAE J300.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Seguimiento completo a los estándares nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Fabricado en el Reino Unido
  • 2 años de vida útil
Especificaciones
Cantidad 14 × 500 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
Título del producto
Conjunto de estándares de viscosidad de estándares de referencia de viscosidad, simulador de cigüeñal frío tipo CL10, CL12, CL14, CL16, CL19, CL22, CL25 (2), CL28, CL32, CL38, CL48, CL60, CL68. Con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, 14 x 500 ml, Paragon Scientific™ >