Learn More
Paragon Scientific™ Medios de baño de viscosidad; líquido de silicona 20 cSt a 25 °C para uso de 90 a 135 °C
Formulado con materias primas de alta calidad para facilitar una óptima visibilidad, máxima estabilidad térmica y eficiencia de los baños termostáticos. La baja viscosidad ayuda a disipar las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en los sistemas automáticos y garantiza la optimización de la estabilidad y uniformidad del baño.
Marca:  Paragon Scientific™ BM6-20L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15989929
  • 928.00€ / 20 litros
Descripción
  • Medios de baño científicos Paragon
  • Líquido de silicona 20 cSt a 25 °C para uso de 90 a 135 °C
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
20 l
De 90 °C a 135 C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Paragon Scientific™ Medios de baño de viscosidad; líquido de silicona 20 cSt a 25 °C para uso de 90 a 135 °C > Capacidad (métrico): 20 l