Learn More
Paragon Scientific™ Medios de baño de viscosidad; líquido de silicona 10 cSt a 25 °C para uso de 50 a 100 °C
Formulado con materias primas de alta calidad para facilitar una óptima visibilidad, máxima estabilidad térmica y eficiencia de los baños termostáticos. La baja viscosidad ayuda a disipar las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en los sistemas automáticos y garantiza la optimización de la estabilidad y uniformidad del baño.
300.00€ - 928.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura De 50 a 100 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15909939
Ver documentos
Paragon Scientific™
BM7-20L
20 l
928.00€
20 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15919939
Ver documentos
Paragon Scientific™
BM7-5L
5 l
300.00€
5 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Medios de baño científicos Paragon
  • Líquido de silicona 10 cSt a 25 °C para uso de 50 a 100 °C
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
De 50 a 100 °C
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Paragon Scientific™ Medios de baño de viscosidad; líquido de silicona 10 cSt a 25 °C para uso de 50 a 100 °C