Learn More
Villin 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Marca:  Bio-Techne NBP1-85335
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18231328
  • 515.00€ / 0.10 ml
Descripción
Villin 1 Polyclonal specifically detects Villin 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Villin 1 Antibody, Novus Biologicals™ > 0.1mL; Unlabeled
For Research Use Only