Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Kit, with separate ROX vial
La enzima Verso RT proporciona una alta capacidad de procesamiento y se puede utilizar a temperaturas de hasta 57 °C, proporcionando una transcripción eficaz a través de estructuras secundarias de ARN difíciles.
906.00€ - 1714.00€
Especificaciones
Método de detección Sonda de cebado
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Para utilizar con (equipo) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
11832133
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AB4100A
200 reacciones
906.00€
200 reacciones
11842133
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AB4100C
400 reacciones
1714.00€
400 reacciones
Descripción
Descripción
Thermo Scientific Verso 1-step RT-qPCR Kit for probe chemistry offers a quick and simple way to detect mRNA. This version of the kit comes with a separate vial of ROX reference dye.
An optional RT Enhancer is also provided and can be used during the RT step to remove any DNA contamination, eliminating the need for DNase I treatment. All Verso 1-step RT-qPCR kits incorporate an inert dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof.
In a 1-step approach to RT-qPCR, both the RT step and qPCR steps are performed in a single tube (1-step RT-qPCR). Adopting a 1-step approach is ideal when no cDNA storage is necessary for subsequent experiments. The approach minimizes the risk of contamination and improves reproducibility by reducing sample handling.
  • Elimine la necesidad de tratamientos con ADNasa: RT Enhancer (opcional) previene el arrastre del ADNg
  • Pasos de RT y qPCR realizados en un solo tubo: comodidad y reducción del riesgo de contaminación
  • Uso de la reacción RT completa como plantilla para qPCR: sensibilidad mejorada
  • La enzima Verso RT es muy sensible con un amplio rango dinámico: detección precisa de ARN de 1 pg a 1 μg.
  • La enzima Verso RT tiene un amplio intervalo de temperaturas de trabajo (de 42 °C a 57 °C): éxito mejorado con las plantillas enriquecidas en GC y otras plantillas difíciles
  • Contiene un colorante azul inerte para facilitar el pipeteo durante la configuración de la reacción
Especificaciones
Especificaciones
Sonda de cebado
Alto
BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon
Kit RT-qPCR de 1 paso
ARN
Tubo
RT-qPCR de 1 paso
Verso
Expresión génica, Detección de patógenos
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Kit, with separate ROX vial