missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEGFR3/Flt-4 Antibody (AFL4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
302.00€ - 450.00€
Especificaciones
Antígeno | VEGF R3/Flt-4 |
---|---|
Clon | AFL4 |
Concentración | 0.5 mg/mL |
Dilución | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Functional |
Aplicaciones | Western Blot |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18567082
|
Novus Biologicals
NBP1-43259-0.05mg |
0.05 mg |
302.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18554203
|
Novus Biologicals
NBP1-43259-0.1mg |
0.1 mg |
450.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
VEGFR3/Flt-4 Monoclonal specifically detects VEGFR3/Flt-4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen, Dual RNAscope ISH-IHC.Especificaciones
VEGF R3/Flt-4 | |
0.5 mg/mL | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Mouse | |
EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT-4, fms-related tyrosine kinase 4, LMPH1A, PCLFLT41, soluble VEGFR3 variant 1, soluble VEGFR3 variant 2, soluble VEGFR3 variant 3, Tyrosine-protein kinase receptor FLT4, vascular endothelial growth factor receptor 3, VEGFR-3, VEGFR3Fms-like tyrosine kinase 4 | |
FLT4 | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified |
AFL4 | |
Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Functional | |
Monoclonal | |
Rat | |
Angiogenesis, Cancer, Hypoxia, Protein Kinase | |
Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide | |
2324 | |
The immunogen for this antibody was VEGFR3. | |
Primary | |
Store at 4°C. Do not freeze. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
VEGFR3/Flt-4 Antibody (AFL4) - BSA Free, Novus Biologicals™