Learn More
Eppendorf™ Puntas Varitip S
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 2,5 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Descripción
- Pipeteador continuamente ajustable para un pipeteado preciso de volúmenes de hasta 10 ml, en incrementos de 10 μl
- Incluso los líquidos con una alta presión de vapor o viscosidad se pueden pipetear con facilidad
- El sistema consta de una pieza de dispensación y del principio de desplazamiento de aire de Maxitip
- No hay contaminación cruzada ya que Maxitip se puede intercambiar
- La válvula de Maxitip garantiza la dispensación sin goteo de líquidos con alta presión de vapor
- Maxitip G graduados para la compensación del valor nominal de Varipette™
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 2,5 a 10 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para aspirar líquido Eppendorf |
| Graduado | Sí |