Learn More
Lauda™ Incubadora agitadora Varioshake VS 60 OI con enchufe CEE7/7
Incubadora agitadora con movimiento orbital para una precisión e investigación reproducible
Marca: Lauda™ L003052
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Visualización de la temperatura y configuración digital mediante la pantalla LED, en pasos de 0,1 °C.
- Tecnología de microprocesador fácil de usar
- Teclado de membrana con símbolos distintivos
- Control de temperatura por PID
- Se pueden ajustar valores límite para la alarma de temperatura inferior o superior (óptico y acústico)
- Temporizador, controlado por microprocesador, con visualización de tiempo restante y señal acústica al final del proceso
- Temporizador ajustable de 1 minuto a 999 horas
- Cubierta de vidrio acrílico con bisagras
- Bobina de enfriamiento para aplicaciones por debajo de la temperatura ambiente
- Apagado del movimiento de agitación y calentamiento cuando las puertas están abiertas
- Interfaz de serie RS 232 con limitador de temperatura electromecánico adicional para una ausencia de problemas de transferencia de datos
- Accionamiento mediante un motor de CA protegido contra sobrecarga
- Mecanismo compacto de bajo desgaste con equilibrio de masas para un soporte seguro
- Velocidad constante, independiente de la carga
- Excelente para un uso continuo
- Carcasa exterior de chapa de acero galvanizado electrolíticamente, cubierta en polvo
- Intervalo de temperatura de trabajo: De 28 a 70 °C
- Intervalo de temperatura de funcionamiento con refrigeración externa: De 20 a 70 °C
- Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 30 °C
- Potencia máx. del calentador: 0,5 kW
- Consumo máx. de energía: 0,8 kW
- Amplitud de agitación: 30 mm
- Frecuencia de agitación: De 20 a 250 1/min
- Bandeja agitadora (An. x Al.): 450 x 450 mm
- Volumen utilizable: 68 l
- Dimensiones interiores (An x F x Al): 450 x 450 x 338 mm
- Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 559 x 687 x 628 mm
- Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
- Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Especificaciones
230 V | |
50/60 Hz |
Título del producto
Lauda™ Incubadora agitadora Varioshake VS 60 OI con enchufe CEE7/7 > Incubadora agitadora Varioshake VS 60 OI con enchufe CEE7/7
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido