Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC VarioPrep
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 14%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 762273.100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12499926
  • 1330.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Columna preparativa
125 mm
5 μm
110 Å
340 m²/g
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
10 mm
5800 psi (400 bar)
De 1 a 9
1/paquete
60 °C
C18 Pyramid
14 %
Sí
Columna para HPLC VarioPrep
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC VarioPrep > Longitud: 125 mm