Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC VarioPrep
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 14%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 762272.100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Columna preparativa | |
250 mm | |
5 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
10 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 1 a 9 | |
1/paquete | |
60 °C | |
C18 Pyramid | |
14 % | |
Sí | |
Columna para HPLC VarioPrep |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC VarioPrep > Longitud:250mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido