Learn More
Lauda™ Enfriador de circulación Variocool VC 1200 con enchufe CEE7/7 Código de producto.: 16883610
Lauda™ Enfriador de circulación Variocool VC 1200 con enchufe CEE7/7
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16883610
4,8 bar, cada uno
Click to view available options
Presión máxima:
3,2 bar
4,8 bar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16883610
Marca: Lauda™ L000785
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Enfriador de circulación, pantalla TFT a Chiller, color para indicación simultánea de valores reales y ajustados, ilustración gráfica del perfil de temp.
  • Menú de navegación con texto claro
  • Seis idiomas seleccionables: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Introducción sencilla mediante cursor y teclas programables
  • Regulador continuo totalmente electrónico con acción PID
  • Indicación electrónica de nivel y alarma de nivel bajo
  • Potente bomba de presión
  • Interfaz USB de serie
    • Se puede actualizar con módulo de interfaz (analógico, contacto, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Indicación remota de fallos mediante contacto flotante
  • Programador integrado con 150 segmentos máx., que se pueden dividir en cinco programas
  • Derivación ajustable para limitación de presión
  • Abertura de llenado en la parte superior, tapón de drenaje en la parte posterior
  • Sistema SmartCool para la gestión digital de la refrigeración con ahorro de energía, incluido el control de encendido y apagado del compresor
  • Funciona con líquidos no inflamables (agua, agua/glicerol)
  • Aire de refrigeración del condensador
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De -20 a 40 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
    • Consumo máx. de energía: 1,1 kW
    • Presión máx. del caudal de la bomba: 37 l/min
    • Rosca de conexión de entrada/salida (exterior): G 3/4
    • Ajuste de presión: derivación
    • Volumen de llenado máx.: 15 l
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Accesorio estándar:
      • Dos boquillas de 19 mm (3/4 pulg) con tapón de rosca G 3/4 para conectores de bomba
  • Ventajas de Greener Choice
    • Las ventajas medioambientales incluyen:
      • Seguro para la capa de Ozono
    Specifications
    Intervalo de temperatura -20°C a +40°C
    Presión máxima 4,8 bar
    Tensión 230 V
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    Lauda™ Enfriador de circulación Variocool VC 1200 con enchufe CEE7/7 >
    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.