Learn More
WTW™ Variable Piston Pipettes
For use in photometric water analysis in the field and laboratory.
Marca:  WTW™ 250546
473.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10059620
  • 498.00€ / cada uno
En stock
Descripción
  • Manually adjustable and robust
  • Provides high test throughput
  • Fixed volume for quick handling
  • Available in different volumes and steps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Piston Lift Pipette
0.5 to 5 mL
Each
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
WTW™ Variable Piston Pipettes > Volume: 0.5 to 5mL; 10uL steps