Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Inlet Check Valves for Solvent Management
VapLock™ Inlet Check Valves for Solvent Management maintain pressure equilibrium within the bottle for safe solvent handling
Especificaciones
Tipo Válvula de retención de entrada; presión de fisuras entre 0,1 y 0,25 psi
Para utilizar con (aplicación) Seguridad de disolventes
Para utilizar con (equipo) Sistemas de contención de disolventes VapLock
Incluye 1 unidad
Tamaño de rosca (imperial) UNF (macho) de entre 6,35 mm (1/4 pulgadas) y 711,2 mm (28 pulgadas)
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Minimize evaporation and relieve pressure to improve safety
  • Allow air into supply container to displace vacuum and keep solvent flowing
Garantía
None
Especificaciones
Especificaciones
Válvula de retención de entrada; presión de fisuras entre 0,1 y 0,25 psi
Sistemas de contención de disolventes VapLock
UNF (macho) de entre 6,35 mm (1/4 pulgadas) y 711,2 mm (28 pulgadas)
Seguridad de disolventes
1 unidad
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cole-Parmer™ VapLock™ Inlet Check Valves for Solvent Management