Learn More
BRAND™ Tapón de válvula de polipropileno
Para cerrar el bloque de válvulas. Apto para la esterilización en autoclave.
Marca:  BRAND™ 704552
20.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10039800
  • 30.60€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Estructura de polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
  • Para uso con Seripettor&;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de válvula
Polipropileno
Seripettor™ / Seripettor™ Pro
Esterilizable en autoclave
2 y 10 ml
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Tapón de válvula de polipropileno > Capacidad de 2+10 ml