Learn More
Thermo Scientific™ Inyector Valco™ modelo C6W
Utilice el inyector Thermo Scientific™ Valco™ modelo C6W como inyector o válvula de conmutación.
37.89€ - 43.29€
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11563980
|
Thermo Scientific™
SL100CW |
Bucle del inyector de muestras, acero inoxidable | 100 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11573980
|
Thermo Scientific™
SL10CW |
Bucle del inyector de muestras, acero inoxidable | 10 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11503990
|
Thermo Scientific™
SL50CW |
Bucle del inyector de muestras, acero inoxidable | 50 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11513990
|
Thermo Scientific™
SL5CW |
Bucle del inyector de muestras, acero inoxidable | 5 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Utilice el inyector Thermo Scientific™ Valco™ modelo C6W como inyector o válvula de conmutación. Disponible con actuador manual o microeléctrico. Tiene racores de 1,59 mm (1/16 in) y seis puertos de 0,25 mm (0,010 in)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
6 Ports |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.