Learn More
Thermo Scientific™ Modelo de inyector Valco™ C6W
Descripción
Utilice el inyector Thermo Scientific™ Valco™ modelo C6W como inyector o válvula de conmutación. Disponible con actuador manual o microeléctrico. Tiene racores de 1,59 mm (1/16 in) y seis puertos de 0,25 mm (0,010 in)
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Actuación | Microeléctrico o manual |
| Volumen de la muestra (métrico) | 5 μl |
| Descripción | Bucle del inyector de muestras, acero inoxidable |
| Material | Stainless Steel |
| Tipo | Válvula de conmutación/inyector |
| No. of Ports | 6 puertos |
| Material de estátor | Acero inoxidable |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.