Learn More
Lenz Laborglasintrumente Llaves de paso de vacío, 1 vía, paralelas
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 02941804
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme a DIN 12545 y además de la norma estándar DIN
- Con vías laterales paralelas y tapón de vidrio hueco
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
- Tasa de fuga conforme a DIN 12540-1
Especificaciones
4 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Llaves de paso de vacío, 1 vía, paralelas > 4 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur