Learn More
Lenz Laborglasintrumente Llaves de paso de vacío, 1 vía, paralelas
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 02941402
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10111761
  • 76.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Descripción
  • Conforme a DIN 12545 y además de la norma estándar DIN
  • Con vías laterales paralelas y tapón de vidrio hueco
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • Tasa de fuga conforme a DIN 12540-1
Especificaciones
Especificaciones
2,5 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Llaves de paso de vacío, 1 vía, paralelas > 2,5 mm