Learn More
VACUUBRAND™ Control de flujo manual/desconexión VACUU·LAN™ con base de montaje A5 para VCL 02
El primer paso es seleccionar la base de montaje correcta. Se utilizan para el montaje sobre o en la pared y forman el enlace entre la red de vacío y la conexión de vacío. La base de montaje A5 está diseñada para la instalación de redes de vacío en muebles de laboratorio. El tubo de red está oculto detrás de las paredes o debajo de la placa de trabajo. Los puertos de vacío están montados desde la parte delantera.
Marca: VACUUBRAND™ 20677191
391.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Para VCL 02 | |
1 unidad | |
Control de flujo manual/desconexión |