Learn More
Wheaton™ Sistemas de filtración con soporte de acero inoxidable de 47 mm
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- El vidrio cumple las especificaciones de ASTM E 438, Tipo I, Clase A
- Incluye un soporte de acero inoxidable con criba de malla 120, junta de pantalla de soporte de PTFE, base de soporte, embudo graduado de 300 ml, abrazadera anodizada y un tapón de silicona n.º8
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de partículas o contaminación microbiológica |
| Tipo | Filtro de vacío |
| Volumen (métrico) | 1000 mL |