Learn More
Systec™ Autoclaves verticales de suelo de la serie V, Systec VX
Esterilice sólidos, líquidos y sustancias biológicas peligrosas con estos autoclaves. Los autoclaves verticales de suelo de la serie V de Systec™ cuentan con un diseño compacto que ahorra espacio con una mayor altura de cámara. Para todas las aplicaciones de laboratorio, incluidos procesos de esterilización sofisticados.
Especificaciones
Diseñar Carga superior
Para utilizar con (aplicación) Para todas las aplicaciones de laboratorio, incluso para procesos sofisticados de esterilización de última generación
Tipo de producto Autoclave vertical de suelo
Temperatura (métrico) 140 °C
Pantalla Pantalla LCD y control por microprocesador totalmente automático
Ver más especificaciones
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Carga superior
Autoclave vertical de suelo
Pantalla LCD y control por microprocesador totalmente automático
Para todas las aplicaciones de laboratorio, incluso para procesos sofisticados de esterilización de última generación
140 °C
4 bar
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Systec™ Autoclaves verticales de suelo de la serie V, Systec VX